2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
OS-7421-5G OS-7421-25G OS-7421-1G OS-7421-100G
COBBOS-7421-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7421-5G COBBOS-7421-25G COBBOS-7421-1G COBBOS-7421-100G
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Molecular Weight: 163.1 g/mol
MDL: MFCD00153194
CAS-Nummer: 22245-83-6