2-Fluor-3-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0033-25G
OT-0033-5G
OT-0033-1G
COBBOT-0033-25GEA
385
EUR
COBBOT-0033-25G
COBBOT-0033-5G
COBBOT-0033-1G
2-Fluor-3-methoxybenzoesäure
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ |
MDL:
MFCD02179621 CAS-Nummer: 137654-20-7 |