2-Brom-5-chlorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0990-5G OT-0990-25G
COBBOT-0990-5GEA 26.2 EUR
COBBOT-0990-5G COBBOT-0990-25G
2-Brom-5-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MDL: MFCD00462870
CAS-Nummer: 174265-12-4