2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
PY-1155-5G PY-1155-1G
COBBPY-1155-5GEA 285 EUR
COBBPY-1155-5G COBBPY-1155-1G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Molecular Weight: 163.1 g/mol
MDL: MFCD00153195
CAS-Nummer: 50650-59-4