5-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A14219.09 A14219.18 A14219.30
A14219.09EA 47.9 EUR
A14219.09 A14219.18 A14219.30
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥98%
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd

Purity: 98% CAS No.: 93777-26-5 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5700 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 7632798 MDL No.: MFCD00070755

Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 49 °C
Dichte: 1,710
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070755
CAS-Nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR