5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
009413-25G 009413-100G
FLUO009413-25GEA 31.1 EUR
FLUO009413-25G FLUO009413-100G
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrFO
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00070755
CAS-Nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6