4-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16112.06 A16112.14 A16112.22
A16112.06EA 44.8 EUR
A16112.06 A16112.14 A16112.22
4-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 57848-46-1 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 42°/19mm MDL No.: MFCD00143261
Formel: C₇H₄BrFO
Siedepunkt: 42 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143261
CAS-Nummer: 57848-46-1