4-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
003062-25G
003062-10G
003062-100G
FLUO003062-25GEA
45.9
EUR
FLUO003062-25G
FLUO003062-10G
FLUO003062-100G
4-Brom-2-fluorbenzaldehyd
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203.01 g/mol |
MDL:
MFCD00143261 CAS-Nummer: 57848-46-1 |