2,2,2-Trifluorethylacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Acrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Propensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester
001250-25G
001250-100G
001250-10G
FLUO001250-25GEA
121
EUR
FLUO001250-25G
FLUO001250-100G
FLUO001250-10G
2,2,2-Trifluorethylacrylat
2,2,2-Trifluorethylacrylat
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154,09 g/mol |
MDL:
MFCD00000444 CAS-Nummer: 407-47-6 EINECS: 206-987-6 UN: 3272 ADR: 3,II |