(Ethylsulfonyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethylphenylsulfon
001288-5G 001288-25G
FLUO001288-5GEA 45.9 EUR
FLUO001288-5G FLUO001288-25G
(Ethylsulfonyl)benzol
(Ethylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molecular Weight: 170,23 g/mol
MDL: MFCD00025081
CAS-Nummer: 599-70-2
EINECS: 209-972-2