Nitrosiumhexafluorophosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Nitrosylhexafluorophosphat
002854-5G
002854-25G
FLUO002854-5GEA
186
EUR
FLUO002854-5G
FLUO002854-25G
Nitrosiumhexafluorophosphat
Nitrosium hexafluorophosphate
Formel:
F₆NOP Molecular Weight: 174,97 g/mol |
MDL:
MFCD00040324 CAS-Nummer: 16921-91-8 EINECS: 240-980-9 UN: 3260 ADR: 8,II |