(4-Bromphenyl)methylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
003695-5G 003695-25G
FLUO003695-5GEA 35.6 EUR
FLUO003695-5G FLUO003695-25G
(4-Bromphenyl)methylsulfon
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
MDL: MFCD00025065
CAS-Nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0