Cyclopropylmethylketon
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: Acetylcyclopropan
FL5112.POR 005112-250G 005112-50G
CHMPFL5112.POREA 0 EUR
CHMPFL5112.POR FLUO005112-250G FLUO005112-50G
Cyclopropylmethylketon
Cyclopropylmethylketon
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 114
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0.899 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001297
CAS-Nummer: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3 II