5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005795-1G 005795-5G 005795-10G
FLUO005795-1GEA 125 EUR
FLUO005795-1G FLUO005795-5G FLUO005795-10G
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
MDL: MFCD01631527
CAS-Nummer: 22062-54-0