3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
006015-1G 006015-5G
FLUO006015-1GEA 34.1 EUR
FLUO006015-1G FLUO006015-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon
3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₅H₈F₆O
MDL: MFCD00015510
CAS-Nummer: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5