2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
CFF650.1
006630-5G
006630-1G
CHMPCFF650.1EA
508
EUR
CHMPCFF650.1
FLUO006630-5G
FLUO006630-1G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO Molecular Weight: 163,1 g/mol |
MDL:
MFCD00042315 CAS-Nummer: 33252-63-0 |