4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1288. 007647-5G 007647-25G
CHMPCFF1288.EA 0 EUR
CHMPCFF1288. FLUO007647-5G FLUO007647-25G
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MDL: MFCD00042508
CAS-Nummer: 368-90-1