Cyclopropyl-4-fluorphenylketon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone
010277-5G
010277-25G
FLUO010277-5GEA
0
EUR
FLUO010277-5G
FLUO010277-25G
Cyclopropyl-4-fluorphenylketon
Cyclopropyl-4-fluorphenylketon
Formel:
C₁₀H₉FO Molecular Weight: 164,18 g/mol |
MDL:
MFCD00013728 CAS-Nummer: 772-31-6 EINECS: 212-247-3 |