4-Chlorphenylsulfonylaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)aceton
011124-25G
011124-100G
FLUO011124-25GEA
168
EUR
FLUO011124-25G
FLUO011124-100G
4-Chlorphenylsulfonylaceton
4-Chlorphenylsulfonylaceton
Formel:
C₉H₉ClO₃S Molecular Weight: 232.69 g/mol |
MDL:
MFCD00018663 CAS-Nummer: 5000-48-6 |