(3-Bromphenyl)methylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-3-(methylsulfonyl)benzol
019283.1G 019283-25G 019283-5G
FLUO019283.1GEA 0 EUR
FLUO019283.1G FLUO019283-25G FLUO019283-5G
(3-Bromphenyl)methylsulfon
(3-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235.1 g/mol
MDL: MFCD03095326
CAS-Nummer: 34896-80-5