4-Nitrobenzolthiol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Mercapto-4-nitrobenzol, 4-Nitrobenzolthiol, 4-Mercaptonitrobenzol, p-Nitrothiophenol, 4-Nitrophenylmercaptan, 4-Nitrobenzol-1-thiol
019486-10G
019486-50G
FLUO019486-10GEA
0
EUR
FLUO019486-10G
FLUO019486-50G
4-Nitrobenzolthiol
4-Nitrothiophenol
Formel:
C₆H₅NO₂S Molecular Weight: 155.18 g/mol |
MDL:
MFCD00007343 CAS-Nummer: 1849-36-1 EINECS: 217-436-4 |