Methyl-2,3-dimethoxybenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dimethoxybenzoesäuremethylester
021798-25G 021798-100G
FLUO021798-25GEA 69.8 EUR
FLUO021798-25G FLUO021798-100G
Methyl-2,3-dimethoxybenzoat
Methyl-2,3-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
MDL: MFCD00027555
CAS-Nummer: 2150-42-7
EINECS: 218-425-7