Citronensäure 50% aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure

05022.3000 05022.5000 05022.6000 05022.7900
KRAF05022.3000EA 50.9 EUR
KRAF05022.3000 KRAF05022.5000 KRAF05022.6000 KRAF05022.7900
Citronensäure 50% aqueous solution
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192.13 g/mol
Siedepunkt: 310
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR