3-Brom-4-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 25.1 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Brom-4-fluorbenzonitril ≥98%
3-Brom-4-fluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C (33 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055432
CAS-Nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III