2-Hydroxyethylmethacrylat ≥97,0% (durch GC) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methylpropensäure(2-hydroxyethyl)ester, Methacrylsäure(2-hydroxyethyl)ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 46.1 EUR
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
2-Hydroxyethylmethacrylat ≥97,0% (durch GC) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Schmelzpunkt: –60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002863
CAS-Nummer: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH