Butylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: AcrylsäurebutylesterPropensäurebutylester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00832.0100EA 22.7 EUR
8.00832.0100 8.00832.9022 8.00832.0500 8.00832.9999 8.00832.2500
Butylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 128.17 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 36.5 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.8 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 267 °C