Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,1'-Iminodipropan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03264.0100 8.03264.1000 8.03264.9025
8.03264.0100EA 26.9 EUR
8.03264.0100 8.03264.1000 8.03264.9025
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004531
CAS-Nummer: 110-97-4
EINECS: 203-820-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 870 g/l (20 °C)
Melting Point 38 - 44 °C
Molar Mass 133.19 g/mol
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Refractive Index 1.4702 (16 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR