Sulfolan ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07993.0250
8.07993.1000
8.07993.0250EA
47.6
EUR
8.07993.0250
8.07993.1000
Sulfolan ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120,17 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 26 °C Dichte: 1,26 g/cm3 (30 °C) Flammpunkt: 177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005484 CAS-Nummer: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Water (K. F.) | ≤ 0.20 % |
Identity (IR) | passes test |
Boiling Point | 285 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.035 hPa (30 °C) |
Flash Point | 177 °C |
Refractive Index | 1.484 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (30 °C) |