Toluendiisocyanat Gemisch aus Isomeren ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Toluylene diisocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
8.08264.0100EA 31.3 EUR
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
Toluendiisocyanat Gemisch aus Isomeren ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Toluendiisocyanat
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174.16
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12…14 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01778251
CAS-Nummer: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR) 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR) 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 - 1.222
Identity (IR) passes test