Dapson, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DDS, 4-Aminophenylsulfon, Bis(4-aminophenyl)sulfon, 4,4'-Sulfonyldianilin, 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21073.0005
8.21073.0250
8.21073.0005EA
25.5
EUR
8.21073.0005
8.21073.0250
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dapson
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Molecular Weight: 248,31 g/mol |
MDL:
MFCD00007887 CAS-Nummer: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.38 g/l (37 °C) |
Melting Point | 172 - 175 °C |
Molar Mass | 248.30 g/mol |
Bulk Density | 250 - 350 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution) |
Synonyms | DDS, 4,4'-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone |
Hill Formula | C12H12N2O2S |
Chemical Formula | [4-(NH2)C6H4]2SO2 |