2-Brom-4-fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19321.06 L19321.14
L19321.06EA 52.7 EUR
L19321.06 L19321.14
2-Brom-4-fluorbenzoesäure ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1006-41-3 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2614292
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055370
CAS-Nummer: 1006-41-3