Allylphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Allylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
06061-10ML 06061-50ML
SIAL06061-10MLEA 122 EUR
SIAL06061-10ML SIAL06061-50ML
Allylphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Allylphenylsulfon
Formel: C₉H₁₀O₂S
Molecular Weight: 182,24 g/mol
MDL: MFCD00014739
CAS-Nummer: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8