Ammoniaklösung 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09859-1L 09859-250ML
SIAL09859-1LEA 153 EUR
SIAL09859-1L SIAL09859-250ML
Ammoniaklösung 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III