3-Amino-1,2,4-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2,4-Triazin-3-ylamin, 1,2,4-Triazin-3-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
100625-10G
100625-50G
SIAL100625-10GEA
122
EUR
SIAL100625-10G
SIAL100625-50G
3-Amino-1,2,4-triazin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1,2,4-triazine
Formel:
C₃H₄N₄ Molecular Weight: 96,09 g/mol |
MDL:
MFCD00006459 CAS-Nummer: 1120-99-6 EINECS: 214-324-7 |