Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, 4-Hydroxyphenylsulfon, 4,4'-Sulfonyldiphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
103039-100G 103039-500G
SIAL103039-100GEA 50.8 EUR
SIAL103039-100G SIAL103039-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₁₀O₄S
Molecular Weight: 250,28 g/mol
MDL: MFCD00002350
CAS-Nummer: 80-09-1
EINECS: 201-250-5