2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylallylalkohol, 3-Hydroxy-2-methylpropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112046-100ML 112046-5ML
SIAL112046-100MLEA 249 EUR
SIAL112046-100ML SIAL112046-5ML
2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
MDL: MFCD00004737
CAS-Nummer: 513-42-8
EINECS: 208-161-0