2-(1-Piperidinyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Hydroxyethyl)piperidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
116068-100G
116068-500G
SIAL116068-100GEA
54.6
EUR
SIAL116068-100G
SIAL116068-500G
2-(1-Piperidinyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-Piperidinoethanol
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129,2 g/mol |
MDL:
MFCD00006512 CAS-Nummer: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 |