2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylpropensäure(2-hydroxyethyl)ester, Methacrylsäure(2-hydroxyethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128635-1KG
128635-500G
SIAL128635-1KGEA
61.4
EUR
SIAL128635-1KG
SIAL128635-500G
2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130.14 g/mol |
MDL:
MFCD00002863 CAS-Nummer: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |