Zink(II)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Hydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Hydrat, Zink(II)-2,4-pentandionat Hydrat, Zink(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132306-100G
132306-500G
SIAL132306-100GEA
105
EUR
SIAL132306-100G
SIAL132306-500G
Zink(II)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zink(II)acetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O Molecular Weight: 281.62 g/mol |
MDL:
MFCD00149060 CAS-Nummer: 108503-47-5 EINECS: 237-860-3 |