2-Chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
135712-100G 135712-25G
SIAL135712-100GEA 148 EUR
SIAL135712-100G SIAL135712-25G
2-Chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 182,57 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 108 °C
MDL: MFCD00007292
CAS-Nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6