4-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143219-10G 143219-50G
SIAL143219-10GEA 174 EUR
SIAL143219-10G SIAL143219-50G
4-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
MDL: MFCD00012941
CAS-Nummer: 622-88-8