2-Amino-3-benzyloxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Benzyloxypyridin-2-amin, 3-Benzyloxy-2-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144487-25G
144487-5G
SIAL144487-25GEA
192
EUR
SIAL144487-25G
SIAL144487-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-benzyloxypyridin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Molecular Weight: 200,24 g/mol |
MDL:
MFCD00006316 CAS-Nummer: 24016-03-3 EINECS: 245-983-9 |