Bis(4-chlorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Dichlordiphenylsulfon, 4-Chlorphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151378-100G 151378-500G
SIAL151378-100GEA 66.4 EUR
SIAL151378-100G SIAL151378-500G
Bis(4-chlorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Bis(4-chlorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Molecular Weight: 287,17 g/mol
MDL: MFCD00000619
CAS-Nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9