3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152811-100G 152811-25G
SIAL152811-100GEA 768 EUR
SIAL152811-100G SIAL152811-25G
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Molecular Weight: 213,49 g/mol
MDL: MFCD00012937
CAS-Nummer: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0