2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,6-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153419-10G 153419-1G
SIAL153419-10GEA 300 EUR
SIAL153419-10G SIAL153419-1G
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Molecular Weight: 213,49 g/mol
MDL: MFCD00012930
CAS-Nummer: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7