2-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Bromphenylhydrazinhydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153621-10G
153621-50G
SIAL153621-10GEA
143
EUR
SIAL153621-10G
SIAL153621-50G
2-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈BrClN₂ Molecular Weight: 223,5 g/mol |
MDL:
MFCD00012926 CAS-Nummer: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 |