3-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid, 3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153958-25G 153958-5G
SIAL153958-25GEA 315 EUR
SIAL153958-25G SIAL153958-5G
3-Bromphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
Molecular Weight: 223.5 g/mol
MDL: MFCD00012933
CAS-Nummer: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0