1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Dinatrium-4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat Monohydrat, Brenzcatechin-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Tiron Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
172553-100G
172553-25G
SIAL172553-100GEA
150
EUR
SIAL172553-100G
SIAL172553-25G
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Formel:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Molecular Weight: 332.22 g/mol |
MDL:
MFCD00149531 CAS-Nummer: 270573-71-2 EINECS: 205-741-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...