Nitrosiumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nitrosyltetrafluoroborat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175064-25G 175064-50G 175064-5G
SIAL175064-25GEA 208 EUR
SIAL175064-25G SIAL175064-50G SIAL175064-5G
Nitrosiumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Nitrosium tetrafluoroborate
Formel: BF₄NO
Molecular Weight: 116,81 g/mol
MDL: MFCD00011433
CAS-Nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II