Ammoniumtrifluoracetat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration) für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
17839-10G 17839-50G
17839-10GEA 173.24 EUR
17839-10G 17839-50G
Ammoniumtrifluoracetat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration) für die HPLC, Fluka™
Ammoniumtrifluoracetat
Formel: C₂H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 131.05 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012615
CAS-Nummer: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
pH (10 %, 20°C) 5 - 6.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance at 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.05